Imprimer
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7776-1G OR7776-5G
APOSOR7776-1GEA 203 EUR
APOSOR7776-1G APOSOR7776-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂O
Point de fusion: 188…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039172
Numéro CAS: 849020-90-2