Imprimer
Acide (4-bromophényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-bromophénylborane
OR7775-25G OR7775-5G OR7775-100G
APOSOR7775-25GEA 30.6 EUR
APOSOR7775-25G APOSOR7775-5G APOSOR7775-100G
Acide (4-bromophényl)métaborique
Acide (4-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
Poids moléculaire: 200.83 g/mol
Point de fusion: 282…288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002104
Numéro CAS: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9