Imprimer
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7766-1G OR7766-25G OR7766-5G
APOSOR7766-1GEA 163 EUR
APOSOR7766-1G APOSOR7766-25G APOSOR7766-5G
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₇ClN₂
Point de fusion: >215 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800665
Numéro CAS: 64287-11-2