2-Bromophénylhydrazinium chlorure 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₈BrClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012926 Numéro CAS: 50709-33-6 EINECS: 256-728-6 UN: 1759 ADR: 8,II |