Imprimer
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mesitylhydrazine xhydrochloride
OR7753-1G OR7753-250MG OR7753-5G
APOSOR7753-1GEA 118 EUR
APOSOR7753-1G APOSOR7753-250MG APOSOR7753-5G
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₉H₁₅ClN₂
Point de fusion: 167…173 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052268
Numéro CAS: 76195-82-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III