Imprimer
Acide 3-aminosalicylíque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 3-amino-2-hydroxybenzoïque
OR7739-1G OR7739-250MG OR7739-5G
APOSOR7739-1GEA 58 EUR
APOSOR7739-1G APOSOR7739-250MG APOSOR7739-5G
Acide 3-aminosalicylíque 97%
Acide 3-aminosalicylíque
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 347
Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010299
Numéro CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0