Imprimer
5-Nitro-o-toluonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Méthyl-5-nitrobenzonitrile
OR7738-25G OR7738-5G OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA 29 EUR
APOSOR7738-25G APOSOR7738-5G APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitrile
5-Nitro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162.15
Point d'ébullition: 174
Point de fusion: 103…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017040
Numéro CAS: 939-83-3