Imprimer
4-Carboxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
OR7732-100G OR7732-25G OR7732-5G
APOSOR7732-100GEA 92.8 EUR
APOSOR7732-100G APOSOR7732-25G APOSOR7732-5G
4-Carboxyphenylboronic acid
4-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
Poids moléculaire: 165.94 g/mol
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151801
Numéro CAS: 14047-29-1