Imprimer
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N1-ethylbenzene-1,4-diamine
OR7729-1G OR7729-5G OR7729-25G
APOSOR7729-1GEA 185 EUR
APOSOR7729-1G APOSOR7729-5G APOSOR7729-25G
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formule: C₁₄H₁₈N₄
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202979
Numéro CAS: 387358-43-2