Imprimer
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 198 EUR
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037922
Numéro CAS: 849035-63-8