Imprimer
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR7726-1G OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7726-1G APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Point d'ébullition: 82…84 °C/0,8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466364
Numéro CAS: 19293-58-4
UN: 2735
ADR: 8,II