Imprimer
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7722-1G OR7722-5G
APOSOR7722-1GEA 158 EUR
APOSOR7722-1G APOSOR7722-5G
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Formule: C₇H₁₀BrN₃O
Poids moléculaire: 232.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781216
Numéro CAS: 57054-81-6