Imprimer
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7716-1G OR7716-5G
APOSOR7716-1GEA 229 EUR
APOSOR7716-1G APOSOR7716-5G
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037931
Numéro CAS: 849035-68-3