Imprimer
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Aminomethyl)aniline, 1-BOC protected
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 97.3 EUR
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
Densité: 1,054 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71,7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037902
Numéro CAS: 849020-94-6