Imprimer
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Cyclopropylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR7703-1G OR7703-250MG
APOSOR7703-1GEA 140 EUR
APOSOR7703-1G APOSOR7703-250MG
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426074
Numéro CAS: 179557-01-8