1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Formule:
C₁₀H₁₁BN₂O₂ Point de fusion: 76…81 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04038760 Numéro CAS: 852362-22-2 |