Imprimer
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7695-1G OR7695-5G
APOSOR7695-1GEA 229 EUR
APOSOR7695-1G APOSOR7695-5G
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037932
Numéro CAS: 849035-69-4