1,3,5-Trichloro-2-iodobenzène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,4,6-Trichloroiodobenzene
Formule:
C₆H₂Cl₃I Point de fusion: 52…57 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052857 Numéro CAS: 6324-50-1 |