Imprimer
1-Méthyl-3-pipéridineméthanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)-1-methylpiperidine
OR7690-100G OR7690-25G OR7690-5G
APOSOR7690-100GEA 106 EUR
APOSOR7690-100G APOSOR7690-25G APOSOR7690-5G
1-Méthyl-3-pipéridineméthanol 98%
1-Méthyl-3-pipéridineméthanol
Formule: C₇H₁₅NO
Point d'ébullition: 140…145 °C
Densité: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006497
Numéro CAS: 7583-53-1
EINECS: 231-488-5