Imprimer
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[3-(Dimethylamino)prop-1-yl]aniline
OR7681-1G OR7681-5G
APOSOR7681-1GEA 142 EUR
APOSOR7681-1G APOSOR7681-5G
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine
Formule: C₁₁H₁₈N₂
Point d'ébullition: 92…97 °C/0,15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037918
Numéro CAS: 42817-60-7