Imprimer
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR7679-1G OR7679-5G
APOSOR7679-1GEA 74.1 EUR
APOSOR7679-1G APOSOR7679-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Point d'ébullition: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037894
Numéro CAS: 768343-60-8
UN: 2735
ADR: 8,III