Imprimer
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7675-1G OR7675-5G OR7675-25G
APOSOR7675-1GEA 208 EUR
APOSOR7675-1G APOSOR7675-5G APOSOR7675-25G
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formule: C₉H₁₃N₃O₄S
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037966
Numéro CAS: 849035-93-4