Imprimer
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7672-1G OR7672-250MG
APOSOR7672-1GEA 127 EUR
APOSOR7672-1G APOSOR7672-250MG
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₉ClN₂
Point de fusion: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167793
Numéro CAS: 50417-14-6