Imprimer
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7670-1G OR7670-5G
APOSOR7670-1GEA 0 EUR
APOSOR7670-1G APOSOR7670-5G
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₅S
Point de fusion: 237…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319295
Numéro CAS: 397245-05-5