Imprimer
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7667-1G OR7667-10G OR7667-5G
APOSOR7667-1GEA 285 EUR
APOSOR7667-1G APOSOR7667-10G APOSOR7667-5G
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formule: C₁₃H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037905
Numéro CAS: 849021-07-4