Imprimer
6-Chloro-3-methyluracil
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR7663-1G OR7663-25G OR7663-5G
APOSOR7663-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7663-1G APOSOR7663-25G APOSOR7663-5G
6-Chloro-3-methyluracil
6-Chloro-3-methyluracil
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
Poids moléculaire: 160.56 g/mol
Point de fusion: 278…280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074837
Numéro CAS: 4318-56-3