Imprimer
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetic acid
OR7658-1G OR7658-25G OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA 23.4 EUR
APOSOR7658-1G APOSOR7658-25G APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082593
Numéro CAS: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0