4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇NO₅S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04037929 Numéro CAS: 849035-66-1 |