Imprimer
2-Chloro-m-xylène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-1,3-diméthylbenzène, 1-Chloro-2,6-diméthylbenzène
OR7643-100G OR7643-25G OR7643-500G
APOSOR7643-100GEA 219 EUR
APOSOR7643-100G APOSOR7643-25G APOSOR7643-500G
2-Chloro-m-xylène 99%
2-Chloro-m-xylène
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 182…183 °C
Densité: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000565
Numéro CAS: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4