4-Amino-3-bromobenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrN₂ Point de fusion: 106…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861386 Numéro CAS: 50397-74-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |