Imprimer
2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7628-25G OR7628-5G OR7628-1G
APOSOR7628-25GEA 1260 EUR
APOSOR7628-25G APOSOR7628-5G APOSOR7628-1G
2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde 95+%
2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde
Formule: C₉H₇ClO₂
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261887
Numéro CAS: 74963-16-9