2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-(2-Chloro-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-boronic acid Pinacol ester
Formule:
C₁₁H₁₅BClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039870 Numéro CAS: 458532-84-8 |