Imprimer
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)quinolin-2(1H)-one
OR7605-25G OR7605-5G OR7605-100G
APOSOR7605-25GEA 24.8 EUR
APOSOR7605-25G APOSOR7605-5G APOSOR7605-100G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Formule: C₁₀H₈BrNO
Point de fusion: 252 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426152
Numéro CAS: 4876-10-2
UN: 3261
ADR: 8,III