Imprimer
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7588-10G OR7588-100G OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA 161 EUR
APOSOR7588-10G APOSOR7588-100G APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Formule: C₄H₈N₂O₂
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051519
Numéro CAS: 1190-92-7