Imprimer
But-3-yne-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): But-3-yn-2-one
OR7548-10G OR7548-100G
APOSOR7548-10GEA 168 EUR
APOSOR7548-10G APOSOR7548-100G
But-3-yne-2-one 98%
But-3-yne-2-one
Formule: C₄H₄O
Poids moléculaire: 68.08 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008775
Numéro CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1 II