Imprimer
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7545-1G OR7545-250MG OR7545-500MG OR7545-5G
APOSOR7545-1GEA 261 EUR
APOSOR7545-1G APOSOR7545-250MG APOSOR7545-500MG APOSOR7545-5G
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039126
Numéro CAS: 39732-01-9