Imprimer
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7538-100G OR7538-25G OR7538-5G
APOSOR7538-100GEA 111 EUR
APOSOR7538-100G APOSOR7538-25G APOSOR7538-5G
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque 97%
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₆Br₂O₃
Point de fusion: 251…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046367
Numéro CAS: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7