Imprimer
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, Methyl 4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR7530-1G OR7530-5G
APOSOR7530-1GEA 64.2 EUR
APOSOR7530-1G APOSOR7530-5G
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Poids moléculaire: 240.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039123
Numéro CAS: 70916-89-1