Imprimer
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7513-1G OR7513-5G
APOSOR7513-1GEA 139 EUR
APOSOR7513-1G APOSOR7513-5G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258938
Numéro CAS: 36393-42-7