Imprimer
3-(Diméthylamino)acrylonitrile 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 288 EUR
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Diméthylamino)acrylonitrile 97+%
3-(Diméthylamino)acrylonitrile
Formule: C₅H₈N₂
Poids moléculaire: 96.13 g/mol
Point d'ébullition: 76…80 °C/0.3mmHg
Densité: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001929
Numéro CAS: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III