Imprimer
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7474-25G OR7474-5G
APOSOR7474-25GEA 74.1 EUR
APOSOR7474-25G APOSOR7474-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Remainder pinacol
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Point de fusion: 217 °C
Densité: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094689
Numéro CAS: 338998-93-9