Imprimer
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7466-250MG OR7466-100MG
APOSOR7466-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR7466-250MG APOSOR7466-100MG
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426469
Numéro CAS: 18110-71-9