4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₂O₂ Point de fusion: 98…100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862517 Numéro CAS: 52988-34-8 |