Imprimer
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7437-1G OR7437-500MG OR7437-250MG
APOSOR7437-1GEA 135 EUR
APOSOR7437-1G APOSOR7437-500MG APOSOR7437-250MG
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039091
Numéro CAS: 210884-99-4