Imprimer
2,2,4,4-Tétraméthyl-3-pentanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di-tert-butyl ketone, Hexamethylacetone
OR7421-25G OR7421-5G OR7421-1G
APOSOR7421-25GEA 219 EUR
APOSOR7421-25G APOSOR7421-5G APOSOR7421-1G
2,2,4,4-Tétraméthyl-3-pentanone 98%
2,2,4,4-Tétraméthyl-3-pentanone
Formule: C₉H₁₈O
Poids moléculaire: 142.24 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C
Point de fusion: -25.2
Densité: 0.824 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008845
Numéro CAS: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN: 1224
ADR: 3 III