Imprimer
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7420-1G OR7420-5G
APOSOR7420-1GEA 125 EUR
APOSOR7420-1G APOSOR7420-5G
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BClNO₃
Point de fusion: 294…297 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027260
Numéro CAS: 957060-97-8