Imprimer
5-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-methoxy-2-nitrobenzoate, 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
5-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle 98%
5-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
Formule: C₉H₉NO₅
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662902
Numéro CAS: 2327-45-9