Imprimer
3-(2-Furyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7403-1G OR7403-250MG OR7403-50MG
APOSOR7403-1GEA 235 EUR
APOSOR7403-1G APOSOR7403-250MG APOSOR7403-50MG
3-(2-Furyl)benzonitrile
3-(2-Furyl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039075
Numéro CAS: 112598-77-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III