Imprimer
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7386-1G OR7386-250MG
APOSOR7386-1GEA 319 EUR
APOSOR7386-1G APOSOR7386-250MG
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039067
Numéro CAS: 100538-35-0