Imprimer
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7385-1G OR7385-5G
APOSOR7385-1GEA 118 EUR
APOSOR7385-1G APOSOR7385-5G
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424615
Numéro CAS: 205871-49-4